Y0000319
Propylene glycol monolaurate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
propylene glycol
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC(O)C)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H30O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15(17)18-13-14(2)16/h14,16H,3-13H2,1-2H3
chave InChI
BHIZVZJETFVJMJ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)