1576683
USP
Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Decanoic acid, mixed diesters with octanoic acid and propylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
propylene glycol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C10H20O2.C8H16O2.C3H8O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12;1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;1-3(5)2-4/h2-9H2,1H3,(H,11,12);2-7H2,1H3,(H,9,10);3-5H,2H2,1H3
chave InChI
YZWQUQVFVLJWCS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)