PHR1832
Fenbendazole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Fenbendazole, Methyl 5-(phenylthio)-2-benzimidazolecarbamate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 692
traceable to Ph. Eur. F0040000
traceable to USP 1269403
família API
fenbendazole
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)Nc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1
InChI
1S/C15H13N3O2S/c1-20-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)21-10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
chave InChI
HDDSHPAODJUKPD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver,lymph node,Stomach,Nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)