1269403
USP
Fenbendazole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methyl 5-(phenylthio)-2-benzimidazolecarbamate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fenbendazole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)Nc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1
InChI
1S/C15H13N3O2S/c1-20-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)21-10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
chave InChI
HDDSHPAODJUKPD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Oxfendazole
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver,lymph node,Stomach,Nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)