PHR2863
Fenbendazole Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Methyl (5-chloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Fenbendazole Impurity B (PhEur)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. F0040020
traceable to USP 1269425
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
fenbendazole
forma
solid
embalagem
pkg of 50 mg
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H8ClN3O2/c1-15-9(14)13-8-11-6-3-2-5(10)4-7(6)12-8/h2-4H,1H3,(H2,11,12,13,14)
chave InChI
VLEJNRYXCWJNPA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1A - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)