Documentos Principais
32567
Supelco
Fenbendazole-d3
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Methyl-d3 5-(phenylthio)-2-benzimidazolecarbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15D3H10N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
302.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1
InChI
1S/C15H13N3O2S/c1-20-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)21-10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)/i1D3
chave InChI
HDDSHPAODJUKPD-FIBGUPNXSA-N
Descrição geral
Chemical structure: benzimidazole
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver,lymph node,Stomach,Nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hee-Young Kim et al.
The Science of the total environment, 579, 940-949 (2016-11-30)
The occurrence trends and effects of 30 human and veterinary pharmaceuticals, including antibiotics, anthelmintics, anti-inflammatory drugs, and β-blockers, in the marine environment, with a focus on seawater, sediment, cultured fish, and their feed collected from coastal and fish farm areas