SMB00974
Albendazole sulfone
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
[5-(Propane-1-sulfonyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-carbamic acid methyl ester, Methyl [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
chave InChI
CLSJYOLYMZNKJB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Adrenal gland,spleen,male reproductive organs,Blood
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)