Documentos Principais
SMB00973
Sigma-Aldrich
Albendazole-2-aminosulfone
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Amino-5-propylsulfonylbenzimidazole, 2-Aminoalbendazole sulfone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
239.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
pf
220— 222 °C
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCS(=O)(C1=CC=C(N=C(N)N2)C2=C1)=O
InChI
1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13)
chave InChI
WTPBIYSMFKUQKY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Albendazole-2-aminosulfone is a metabolite of albendazole which is a broad-spectrum antihelmintic agent.
Aplicação
Albendazole-2-aminosulfone finds application in metabolomics and microbiome research
Ações bioquímicas/fisiológicas
Albendazole-2-aminosulfone is eliminated from body through various means including through urine and feces.
Características e benefícios
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with a wide variety of chromatographic and spectrometry techniques
Outras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
This product is intended for research purposes only, and it is not meant for human consumption.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)