S2130
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
pf
105-110 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
chave InChI
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Efficient transfer hydrogenation of biomass-derived furfural to furfuryl alcohol over mesoporous Zr-containing hybrids: This research uses 5-sulfosalicylic acid as a ligand to enhance catalytic efficiency, demonstrating potential applications in biofuel production (J Yang et al., 2022).
- Synthesis of polyaniline/5-sulfosalicylic acid composite and its electrochemical properties: Investigates the synthesis of a composite material that exhibits promising electrochemical properties, useful for developing advanced electronic materials (RM Bandeira et al., 2020).
- Controllable 5-sulfosalicylic acid assisted solvothermal synthesis of monodispersed superparamagnetic Fe3O4 nanoclusters: Highlights the role of 5-sulfosalicylic acid in controlling the size and dispersion of magnetic nanoparticles, crucial for various technological applications (W Wang et al., 2017).
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?