P8232
Anti-P2X7 Purinergic Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-P2X₇ Antibody, P2X₇ Receptor Detection, Rabbit Anti-P2X₇
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:200-1:1,000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... P2RX7(5027)
mouse ... P2rx7(18439)
rat ... P2rx7(29665)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoprecipitation
- immunofluorescence and confocal microscopy
- western blotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2