86195
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
purum p.a., ≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (T)
forma
solid
pf
105-110 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 127.1 g/L at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
grupo funcional
carboxylic acid
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
chave InChI
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?