Documentos Principais
8.00691
Sigma-Aldrich
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
for synthesis
Sinônimo(s):
5-Sulfosalicylic acid dihydrate, Salicylsulfonic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6O6S · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
254.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
202-555-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
crystals
potência
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<0.5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pf
109-117 °C (anhydrous substance)
temperatura de transição
flash point 150 °C
solubilidade
soluble 987 g/L
densidade
0.8 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
310 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H6O6S.2CH4/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H4
chave InChI
NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99,0 %(m)
Heavy metals (as Pb): ≤ 0,001 %(m)
Identity (IR): conforms
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1