PHR2182
Ranitidine Impurity K
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
N-Methyl-1-(methylthio)-2-nitroethenamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
ranitidine
forma
solid
embalagem
pkg of 100 mg
pf
112-118 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN\C(SC)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H8N2O2S/c1-5-4(9-2)3-6(7)8/h3,5H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
YQFHPXZGXNYYLD-ONEGZZNKSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)