PHR2179
Ranitidine Impurity H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
N-Methyl-2-nitroacetamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
ranitidine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])CC(=O)NC
InChI
1S/C3H6N2O3/c1-4-3(6)2-5(7)8/h2H2,1H3,(H,4,6)
chave InChI
RXGDLJRIJKYANC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)