PHR1645
Sodium Iron EDTA
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Ethylenediaminetetraacetic acid iron(III) sodium salt trihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to USP 1614239
família API
sodium iron edta
Formulário
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe-2]4321[N+](CC[N+]4(CC(=O)O3)CC(=O)[O-])(CC(=O)O2)CC(=O)O1.[Na+]
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4
chave InChI
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)