1598405
USP
Ranitidine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ranitidine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN\C(NCCSCc1ccc(CN(C)C)o1)=C\[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H22N4O3S.ClH/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-21-10-12-5-4-11(20-12)8-16(2)3;/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3;1H/b13-9-;
chave InChI
GGWBHVILAJZWKJ-CHHCPSLASA-N
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Ranitidine Injection
- Ranitidine Tablets
- Ranitidine in Sodium Chloride Injection
- Ranitidine Oral Solution
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)