PHR2181
Ranitidine Impurity J
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
1,1′-N-[Methylenebis(sulphanediylethylene)]bis(N′-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000416
família API
ranitidine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H22N6O4S2/c1-12-10(7-16(18)19)14-3-5-22-9-23-6-4-15-11(13-2)8-17(20)21/h7-8,12-15H,3-6,9H2,1-2H3
chave InChI
VWZXRGJMLLSQBK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)