PHR2178
Ranitidine Impurity G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
[3-(Methylamino)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazin-2-ylidene]hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
ranitidine
Formulário
solid
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C5H9N3OS.ClH/c1-6-4-5(8-9)10-3-2-7-4;/h9H,2-3H2,1H3,(H,6,7);1H/b8-5+;
chave InChI
XAOYCJOQYOBFFF-HAAWTFQLSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)