41284
Trimethylamine hydrochloride
analytical standard
Sinônimo(s):
Trimethylammonium chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤1.5% water
pf
283-284 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN(C)C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
chave InChI
SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Meat food products using ion mobility spectrometry (IMS).
- Fish samples using capillary gas chromatography (GC), high-resolution gas chromatography (HRGC)-olfactometry and ion interaction chromatography (ion-pair chromatography).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)