PHR1744
3-Chlorobenzoic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
3-Chlorobenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1112299
família API
bupropion
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
153-157 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
chave InChI
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)