PHR3178
Bupropion Hydrobromide
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Bupropion hydrobromide, (2RS)-1-(3-Chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]propan-1-one hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1078846
família API
bupropion
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].Clc1cc(ccc1)C(=O)C([N+H2]C(C)(C)C)C
InChI
1S/C13H18ClNO.BrH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
chave InChI
WSTCENNATOVXKQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)