1078744
USP
Bupropion Hydrochloride Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(tert-Butylamino)-4′-chloropropiophenone hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bupropion
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)C(=O)C(NC(C)(C)C)C.Cl
InChI
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-5-7-11(14)8-6-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
chave InChI
DGJAXLCGRQSHOO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Bupropion Hydrochloride
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)