1078733
USP
Bupropion hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-1-(3-Chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-propanone hydrochloride
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bupropion
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
chave InChI
HEYVINCGKDONRU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531)
Descrição geral
Aplicação
- Bupropion Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Bupropion Hydrochloride Tablets
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3