Key Documents
NIST2144
m-Chlorobenzoic acid
NIST® SRM® 2144
Sinônimo(s):
3-Chlorobenzoic acid
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
156.57
Beilstein:
907218
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
forma
solid
embalagem
pkg of 2 g
fabricante/nome comercial
NIST®
pf
153-157 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
chave InChI
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in the calibration and standardization of microchemical procedures for the determination of chlorine in organic materials. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 2144_cert
SRM 2144_SDS
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Chlorine (Cl)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)