Documentos Principais
NIST2143
p-Fluorobenzoic acid
NIST®SRM®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5FO2
Número CAS:
Peso molecular:
140.11
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
embalagem
pkg of 2 g
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
neat
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
chave InChI
BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Fluorine (F)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)