472069
Ethyl 4′-hydroxy-4-biphenylcarboxylate
98%
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
142-144 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H14O3/c1-2-18-15(17)13-5-3-11(4-6-13)12-7-9-14(16)10-8-12/h3-10,16H,2H2,1H3
chave InChI
FYXQIMAAEMCZLV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)