Documentos Principais
534765
Sigma-Aldrich
2-(4-Fluorophenyl)oxirane
95%
Sinônimo(s):
4-Fluorostyrene oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7FO
Número CAS:
Peso molecular:
138.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
p.e.
92 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7FO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
chave InChI
ICVNPQMUUHPPOK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
72.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)