Documentos Principais
8.03202
Sigma-Aldrich
Epoxystyrene
for synthesis
Sinônimo(s):
Epoxystyrene, Styrene oxide, Phenyloxirane, Phenylethylene oxide, Styrene epoxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8O
Número CAS:
Peso molecular:
120.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
202-476-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.4 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
498 °C
Lim. expl.
1.1-22 % (v/v)
p.e.
193-195 °C/1013 hPa
pf
-37 °C
temperatura de transição
flash point 74 °C
solubilidade
3 g/L
densidade
1.05 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2
chave InChI
AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.051 - 1.054
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup