Key Documents
534749
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)oxirane
96%
Sinônimo(s):
4-Bromostyrene oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7BrO
Número CAS:
Peso molecular:
199.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
pb
91-93 °C/2 mmHg (lit.)
pf
26-29 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7BrO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
chave InChI
NNINSLOEPXEZOZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
102.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38.89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3