534757
2-(4-Chlorophenyl)oxirane
96%
Sinônimo(s):
4-Chlorostyrene oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7ClO
Número CAS:
Peso molecular:
154.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.5520 (lit.)
densidade
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7ClO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
chave InChI
IBWLXNDOMYKTAD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
James W Comerford et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(2) (2019-01-16)
Seaweed powder has been found to act as an effective catalyst for the fixation of CO₂ into epoxides to generate cyclic carbonates under solvent free conditions. Model background reactions were performed using metal halides and amino acids typically found in