Documentos Principais
681199
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
96%
Sinônimo(s):
2-Bromothiazole-5-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4BrNO2S
Número CAS:
Peso molecular:
222.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C5H4BrNO2S/c1-9-4(8)3-2-7-5(6)10-3/h2H,1H3
chave InChI
HNLVIKMXFBRZDF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)