Documentos Principais
BP976
Ceftriaxone sodium
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ceftriaxone disodium salt hemi(heptahydrate)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H16N8Na2O7S3 · 3.5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
661.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ceftriaxone
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1C2SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)N([Na])N3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)c4csc(N)n4.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]5C6SCC(CSC7=NC(=O)C(=O)N([Na])N7C)=C(N6C5=O)C([O-])=O)c8csc(N)n8
InChI
1S/2C18H18N8O7S3.4Na.7H2O/c2*1-25-18(22-12(28)13(29)23-25)36-4-6-3-34-15-9(14(30)26(15)10(6)16(31)32)21-11(27)8(24-33-2)7-5-35-17(19)20-7;;;;;;;;;;;/h2*5,9,15H,3-4H2,1-2H3,(H5,19,20,21,23,27,29,31,32);;;;;7*1H2/q;;4*+1;;;;;;;/p-4/b2*24-8-;;;;;;;;;;;/t2*9-,15-;;;;;;;;;;;/m11.........../s1
chave InChI
PMRZKYOXTPBIQF-MAODNAKNSA-J
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ceftriaxone sodium BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ceftriaxone Injection
  • Embalagem
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    Pictogramas
    Health hazardExclamation mark
    Palavra indicadora
    Danger
    Frases de perigo
    Declarações de precaução
    Classificações de perigo
    Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
    Órgãos-alvo
    Respiratory system
    Código de classe de armazenamento
    11 - Combustible Solids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 1
    Not applicable
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)
    Lot/Batch Number
    Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
    Visite a Biblioteca de Documentos
    Os clientes também visualizaram
    Slide 1 of 6
    1 of 6
    Cefotaxima suitable for plant cell culture, BioReagent, powder or crystals
    Sigma-Aldrich
    C7039
    Cefotaxima
    Cefotaxima potency: 916-964 μg per mg
    Sigma-Aldrich
    C7912
    Cefotaxima
    Penicilina G ~1650 U/mg
    Sigma-Aldrich
    PENNA
    Penicilina G
    Azithromycin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
    Supelco
    PHR1088
    Azithromycin
    Hidrocortisona ≥98% (HPLC)
    Sigma-Aldrich
    H4001
    Hidrocortisona