About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.54
Produtos recomendados
Categorias relacionadas
Descrição geral
Stabilizing compounds in phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and an antimicrobial.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?