Documentos Principais
18995
Sigma-Aldrich
Estabilizante de conjugado de peroxidase BioStab
Sinônimo(s):
Estabilizante de conjugado de peroxidase
About This Item
Código UNSPSC:
12161706
NACRES:
NA.25
Formulário
liquid
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
proteases, none detected
adequação
in accordance for identity (HPLC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
O estabilizante de conjugado peroxidase BioStab é uma solução com vários componentes para estabilização de conjugado de peroxidase em temperaturas elevadas e diluições altas por períodos longos. Ele não contém nenhuma proteína, portanto não surgirão interações inoportunas.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
TWEEN® 20 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1379
TWEEN® 20