BP887
Diamorphine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Heroin hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
morphine
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H23NO5.ClH/c1-11(23)25-16-6-4-13-10-15-14-5-7-17(26-12(2)24)20-21(14,8-9-22(15)3)18(13)19(16)27-20;/h4-7,14-15,17,20H,8-10H2,1-3H3;1H/t14-,15?,17-,20?,21-;/m0./s1
chave InChI
FZJYQGFGNHGSFX-FHKBNOCESA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)