BP717
Pseudomorphine trihydrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
7,7′,8,8′-Tetradehydro-4,5:4′,5′-diepoxy-17,17′-dimethyl-[2,2′-bimorphinan]-3,3′,6,6′-tetrol trihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
morphine
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)