1448005
USP
Morphine sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Morphine sulfate salt pentahydrate, Morphine hemi[sulfate pentahydrate]
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
morphine
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.OS(O)(=O)=O.CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35.CN6CC[C@]78[C@H]9Oc%10c(O)ccc(C[C@@H]6[C@@H]7C=C[C@@H]9O)c8%10
InChI
1S/2C17H19NO3.H2O4S.5H2O/c2*1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18;1-5(2,3)4;;;;;/h2*2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3;(H2,1,2,3,4);5*1H2/t2*10-,11+,13-,16-,17-;;;;;;/m00....../s1
chave InChI
GRVOTVYEFDAHCL-RTSZDRIGSA-N
Informações sobre genes
human ... OPRM1(4988)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare standard and system suitability solutions as described in the following United States Pharmacopeia (USP) monographs:
- Morphine Sulfate
- Morphine Sulfate Extended-Release Capsules
- Morphine Sulfate Compounded Suppositories
- Morphine Sulfate Compounded Injection
- Morphine Sulfate Injection
- Dihydrocodeine Bitartrate
- Paregoric
- Hydromorphone Hydrochloride Tablets
- Hydromorphone Hydrochloride
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3