1448027
USP
Morphine sulfate Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Pseudomorphine, 2,2′-Bimorphine, 2,2′-Dehydrodimorphine, Oxydimorphine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
morphine
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N1([C@H]2[C@H]3[C@@]4([C@@H](Oc5c4c(cc(c5O)c6c(c7c8c(c6)C[C@H]9N(CC[C@]%108[C@@H](O7)[C@H](C=C[C@H]%109)O)C)O)C2)[C@H](C=C3)O)CC1)C
InChI
1S/C34H36N2O6/c1-35-9-7-33-19-3-5-23(37)31(33)41-29-25(33)15(13-21(19)35)11-17(27(29)39)18-12-16-14-22-20-4-6-24(38)32-34(20,8-10-36(22)2)26(16)30(42-32)28(18)40/h3-6,11-12,19-24,31-32,37-40H,7-10,13-14H2,1-2H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,31-,32-,33-,34-/m0/s1
chave InChI
FOJYFDFNGPRXDR-SQILNHJXSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)