1447002
USP
Morphine monohydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(5α, 6α)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorphinan-3,6-diol monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
morphine
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C17H19NO3.H2O/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18;/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3;1H2
chave InChI
IYXRQFVHZFEWSY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3