Key Documents
M3402
Supelco
Morphine-d3 hydrochloride trihydrate
analytical standard
Sinônimo(s):
7,8-Didehydro-4,5-epoxy-17-(methyl-d3)morphinan-3,6-diol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H16D3NO3 · HCl · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
378.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pureza isotópica
98 atom % D
controle de medicamentos
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[H]C([H])([H])N1CC[C@]23c4c5C[C@H]1[C@@]2([H])C=C[C@H](O)[C@@]3([H])Oc4c(O)cc5
InChI
1S/C17H19NO3.ClH/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18;/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3;1H/t10?,11?,13-,16?,17?;/m0./s1
chave InChI
XCKKIKBIPZJUET-MXXLTCJRSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)