F0430
Fenobam
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
N-(3-Chlorophenyl)-N′-(4,5-dihydro-1-methyl-4-oxo-1H-imidazole-2-yl)urea
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
originador
Johnson & Johnson
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)N=C1NC(=O)Nc2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C11H11ClN4O2/c1-16-6-9(17)14-10(16)15-11(18)13-8-4-2-3-7(12)5-8/h2-5H,6H2,1H3,(H2,13,14,15,17,18)
chave InChI
DWPQODZAOSWNHB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience