Documentos Principais
M042180
Sigma-Aldrich
DMT-Biotin-C6 Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Sinônimo(s):
5′ Biotin Amidite, 5′-Biotin Phosphoramidite, 6-[(2-Cyanoethoxy)diisopropylaminophosphanoxy]-[1-N-(4,4′-dimethoxytrityl)biotinyl]aminohexane, DMT-Biotin-C6 Amidite, N-DMT-Biotinyl-2-Aminoethoxyethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C46H64N5O6PS
Número CAS:
Peso molecular:
846.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
linha de produto
Proligo Reagents
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (reversed phase HPLC)
≥97% (31P-NMR)
adequação
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for H-NMR
compatibilidade
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(N2[C@H]3CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@H]3NC2=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C46H64N5O6PS/c1-34(2)51(35(3)4)58(57-32-16-29-47)56-31-15-8-7-14-30-48-43(52)20-13-12-19-42-44-41(33-59-42)50(45(53)49-44)46(36-17-10-9-11-18-36,37-21-25-39(54-5)26-22-37)38-23-27-40(55-6)28-24-38/h9-11,17-18,21-28,34-35,41-42,44H,7-8,12-16,19-20,30-33H2,1-6H3,(H,48,52)(H,49,53)/t41-,42-,44-,58?/m0/s1
chave InChI
RBXYKQBFPLXSJS-RYQQVEDISA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)