SYNA681420
Synthware™ flushing adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware A681420, Glass flushing adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A681420
Categorias relacionadas
Descrição geral
With 2 mm T-bore PTFE stopcock.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)