SYNA192424
Synthware™ connecting adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware A192424, Glass connecting adapter
About This Item
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
A192424
Categorias relacionadas
Descrição geral
Synthware™ connecting adapter with 2mm stopcock converts standard vessels to airless applications. Standard connecting join (24/40) to fit various laboratory glassware.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)