SYNA701922
Synthware™ straight vacuum adapter with PTFE stopcock
male joint: ST/NS 19/22
Sinônimo(s):
Synthware A701922, flow control adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
male joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A701922
Categorias relacionadas
Descrição geral
Used to regulate the flow of gases or liquids into reaction systems. PTFE stopcock has a bore of 2mm. With standard taper inner joint.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)