Documentos Principais
SYNF67241L
Synthware pressure equalizing addition funnel with PTFE stopcock in equalizing line
1000 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE
Sinônimo(s):
Synthware F67241L, addition funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F67241L
capacidade
1000 mL
1000 mL
Descrição geral
With straight bore PTFE stopcock in pressure equalizing line, graduated.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)