Documentos Principais
SYNA381420
Synthware 90 degree vacuum adapter with PTFE stopcock
male joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware A381420, glass adapter with stopcock
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
male joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A381420
Descrição geral
With 8 mm or 10 mm O.D. hose connection and 2 mm PTFE stopcock.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)