SML1170
SR2211
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(2-fluoro-4-((4-(pyridin-4-ylmethyl)piperazin-1-yl)methyl)-[1,1-biphenyl]-4-yl)propan-2-ol, ;2-Fluoro-4′-[[4-(4-pyridinylmethyl)-1-piperazinyl]methyl]-a,a-bis(trifluoromethyl)-[1,1′-biphenyl]-4-methanol, ML310
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(O)(C(F)(F)F)c1cc(c(cc1)c2ccc(cc2)CN3CCN(CC3)Cc4ccncc4)F
InChI
1S/C26H24F7N3O/c27-23-15-21(24(37,25(28,29)30)26(31,32)33)5-6-22(23)20-3-1-18(2-4-20)16-35-11-13-36(14-12-35)17-19-7-9-34-10-8-19/h1-10,15,37H,11-14,16-17H2
chave InChI
KVHKWAZUPPBMLL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)