Documentos Principais
919721
Sigma-Aldrich
Methyl-13C, d1 alcohol
≥98 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
13CDH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
34.04
Código UNSPSC:
12352101
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
forma
liquid
alteração de massa
M+2
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)