BP197
Hydroxycarbamide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Hydroxyurea, Hydroxycarbamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
hydroxycarbamide
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)NO
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
chave InChI
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... RRM1(6240) , RRM2(6241) , RRM2B(50484)
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)